Learn More
anti-IgG1, κ, ratón, Alexa Fluor™ 647, clon:MOPC-21, BD
Marca: BD Biosciences 557732
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
La inmunoglobulina MOPC-21 es una proteína de mieloma de ratón.La inmunoglobulina MOPC-21 se seleccionó como un control de isotipos tras la detección de bajo nivel de fondo en una variedad de tejidos humanos y de ratón.
Especie huésped:Ratón
Clon:MOPC-21
Isotipo:IgG1 κ
Reactividad entre especies:Humano
Citometría de flujo, tinción intracelular, control de isotipos
Especificaciones
Western Blot, Citometría de flujo | |
Alexa Fluor 647 | |
Purificado por afinidad | |
Humano | |
IgG1 κ |
MOPC-21 | |
Ratón | |
100 pruebas | |
Sin diluir a 4 °C |