Learn More
anti-His, Monoclonal, Cytiva
Código de producto. 10734367 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
170 μL
Tamaño de la unidad:
170 microlitros
10734367 170 μL 170 microlitros
1 options
Código de producto. 10734367 Proveedor Life Science products Cytiva N.º de proveedor 27471001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Optimized for the immunodetection of histidine-tagged recombinant proteins in Western blots and ELISAs
  • Produced from a monoclonal cell line cultivated in mice (Host) and provided as clarified ascites fluid
  • Provides sufficient antibody (monoclonal) for 25 Western blots
  • IgG2 subclass of monoclonal antibody directed against six histidine residues, which are commonly used as an affinity tag for recombinant fusion proteins
  • Offers the flexibility of detection with a secondary antibody conjugated with either horseradish peroxidase or alkaline phosphatase
  • Provides high sensitivity with low background
  • Volume 170μL
ELISA, Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 170 μL
Primario o secundario Primary
Formulario Ascites
Isotype IgG2
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.