Descripción
- Produced from a monoclonal cell line cultivated in mice (Host) and provided as clarified ascites fluid
- Provides sufficient antibody (monoclonal) for 25 Western blots
- IgG2 subclass of monoclonal antibody directed against six histidine residues, which are commonly used as an affinity tag for recombinant fusion proteins
- Offers the flexibility of detection with a secondary antibody conjugated with either horseradish peroxidase or alkaline phosphatase
- Provides high sensitivity with low background
- Volume 170μL
ELISA, Western Blotting
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 170 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| Formulario | Ascites |
| Isotype | IgG2 |
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?