Learn More
CD49f Rat anti-Human, Alexa Fluor 647, Clone: GoH3, BD
Rat Monoclonal Antibody
242.00€ - 740.00€
Especificaciones
Antígeno | CD49f |
---|---|
Clon | GoH3 |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Alexa Fluor 647 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15801979
|
BD Biosciences
562494 |
25 Tests |
242.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15891949
|
BD Biosciences
562473 |
100 Tests |
740.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The GoH3 monoclonal antibody specifically binds to CD49f which is also known as integrin α6 chain. CD49f is a ∽150 kDa type I transmembrane glycoprotein that belongs to the integrin alpha chain family of extracellular matrix and cell adhesion receptors. The integrin α6 subunit associates with the integrin β1 chain (CD29) to form VLA-6 and with the integrin β4 chain (CD104) to form the integrin α6β4 complex, also known as the laminin and kalinin receptor. CD49f is expressed mainly on T cells, monocytes, platelets, epithelial cells, endothelial cells, perineural cells, and trophoblasts of placenta. GoH3 recognizes an extracellular epitope of integrin α6 on human, mouse and bovine cells. GoH3 has been reported to block the binding of integrin α6 to laminin P1 and E8 fragments.
Especificaciones
CD49f | |
Flow Cytometry | |
Alexa Fluor 647 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG2a κ | |
Affinity Purified | |
ITGA6; IThe GoH3 monoclonal ntegrin alpha-6; Integrin α6 chain; VLA-6; ITA6 |
GoH3 | |
Monoclonal | |
Rat | |
Human | |
Mouse mammary tumor cells | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.