missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45RA Mouse anti-Human, PE, Clone: HI100, BD

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  BD Biosciences 561883

Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15881429

  • 227.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

The HI100 monoclonal antibody specifically binds to the 220 kDa isoform of the human leukocyte common antigen, CD45RA. CD45RA is expressed on approximately 40-50% of peripheral CD4+ T cells, 50% of peripheral CD8+ T cells and on a portion of B cells and monocytes. The CD45RA antigen is expressed by naοve and activated T cells. CD45RA-specific antibodies are useful for the study of the suppressor/inducer subpopulation of CD4+ lymphocytes.

Especificaciones

Especificaciones

CD45RA
Monoclonal
PE
Mouse
25 Tests
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Flow Cytometry
HI100
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Affinity Purified
RUO
Human
IgG2b κ
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

For Research Use Only.