Learn More
Ansell Guantes de alta resistencia de nitrilo verde Sol-Knit™ serie 39-122
Proporciona protección mecánica y química de alta resistencia para una amplia variedad de entornos de trabajo.
121.00€ - 122.00€
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
---|---|
Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR 177.2600 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Categoría III, EN ISO 374 |
Chlorinated | No |
Color | Verde |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12680882
|
Ansell
39124070 |
7 |
122.00€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12690882
|
Ansell
39124080 |
8 |
122.00€
12 pares |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12610882
|
Ansell
39124100 |
10 |
121.00€
12 pares |
Fecha estimada de envío: 29-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Guantes industriales
- Los dedos curvados y preflexionados y el pulgar con solapa reducen la fatiga de la mano para ofrecer comodidad adicional al trabajador
- Ofrecen una comodidad óptima gracias a su forma natural que los hace ideales para su uso en tareas de larga duración
- La excelente destreza y los altos niveles de agarre en condiciones húmedas y secas contribuyen a la seguridad del usuario y, en definitiva, a la productividad general
- Aprobado su uso con alimentos
Aplicaciones:
- Ajuste de paneles, piezas y componentes
- Aplicación de acabado a materiales y productos
- Montaje y desmontaje de equipos
- Reparación de equipos y mantenimiento
- Manipulación de materiales con bordes afilados o ásperos
- Cambio de aceite, líquidos y filtro
- Asistencia y mantenimiento de la línea de producción
Especificaciones
ANSI 4 | |
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Categoría III, EN ISO 374 | |
Verde | |
Sí | |
EN 388:4111B, EN 388:4111 | |
JKT | |
Manopla | |
Tejido interlock/algodón | |
AlphaTech™ 39-124 | |
35 cm |
FDA 21 CFR 177.2600 | |
No | |
ANSI A1 | |
Nitrilo | |
No | |
Solo bacterias, hongos | |
Áspero | |
Revestido | |
14 pulg |