Learn More
Ansell AlphaTec™ 39-124 Interlock Cotton Lined Nitrile Gloves
Click to view available options
Tamaño:
9
Descripción
- Protección contra productos químicos y líquidos
- Ofrece una comodidad óptima para su uso en tareas de larga duración
- Mayor destreza para un mejor agarre en superficies secas y húmedas
Aplicaciones:
- Ajuste de paneles, piezas y componentes
- Aplicación de acabado a materiales y productos
- Montaje y desmontaje de equipos
- Reparación de equipos y mantenimiento
- Manipulación de materiales con bordes afilados o ásperos
- Cambio de aceite, líquidos y filtro
- Asistencia y mantenimiento de la línea de producción
Compliance
Cumple con las normas ANSI A1 (nivel de resistencia a los cortes) y ANSI 4 (nivel de resistencia a la abrasión), EN 374, EN 388, EN 407 y está aprobado según la FDA 510(k).
Especificaciones
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR 177.2600 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Categoría III, EN ISO 374 |
Chlorinated | No |
Color | Verde |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
Tamaño | 9 |
Norma EN388 | EN 388:4111B, EN 388:4111 |