Learn More
Ansell HyFlex™ 11-801 Foam Nitrile Coated Nylon Gloves
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- El revestimiento de color oscuro es adecuado para entornos ligeramente sucios o grasos.
- El revestimiento de nitrilo de espuma es hasta un 30 % más transpirable para aumentar la comodidad del usuario.
- El proceso de lavado exclusivo extrae impurezas de forma eficaz para proporcionar un guante más limpio y cómodo.
- Certificado independientemente como inocuo para la piel por el sistema de certificación y pruebas Oeko-Tex™
- No se transfieren contaminantes de silicona a las piezas de metal antes de pintarlas.
Compliance
Cumple con las normas ANSI A1 (nivel de resistencia a los cortes) y ANSI 3 (nivel de resistencia a la abrasión), y con los estándares EN 388-1149.
Especificaciones
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
Área revestida | Palm |
Coating Material | Espuma de nitrilo |
Color | Gris |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Específico |
Material | Nailon |
Tipo de producto | Guantes recubiertos por inmersión |
Tamaño | 11 |
Para utilizar con (aplicación) | Automoción, maquinaria/equipo, fabricación de metales y manipulación química |