Learn More
ANO2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18610792 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18610792 0.02 mL 0.02 ml
18689691 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18610792
Marca: Novus Biologicals NBP2928880.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
ANO2 Polyclonal antibody specifically detects ANO2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ANO2
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen anoctamin 2, anoctamin-2, DKFZp434P102, TMEM16B, transmembrane protein 16B (eight membrane-spanning domains)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human ANO2 (NP_001265526.1). MPEDIPLLPGSPRRLSPQAGSRGGQGPKHGQQCLKMPGPRAPGLQGGSNRDPGQPCGGESTRSSSVINNYLDANEPVSLEARLSRMHFHDSQRKVDYVLAYHYRKRGVHLAQGFPGHSLAIVSNGETGKEPHAGGPGDIELGPLDALEEERKEQREEFEHNLMEAGLELEKDLENKSQGSIFVRIHAPWQVLAREAEFLK
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57101
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG