Learn More
Invitrogen™ Annexin V Ready Flow Conjugates for Apoptosis Detection
Las tinciones de conjugado de anexina V permiten determinar fácilmente las células apoptóticas mediante citometría de flujo.
Marca: Invitrogen™ R37176
Detalles adicionales : Peso : 0.07600kg
Descripción
Disfrute de la comodidad de las tinciones conjugadas independientes de anexina V Ready Flow listas para su uso, que ofrecen una intensidad de señal de fluorescencia de hasta 100 veces entre células apoptóticas y no apoptóticas mediante citometría de flujo. No es necesario diluir, pesar o pipetear las tinciones conjugadas; simplemente añada una gota en las células, incube y analice.
Los conjugados de anexina V proporcionan métodos de detección rápidos y fiables para estudiar la externalización de la fosfatidilserina, un indicador de las etapas intermedias de la apoptosis. La diferencia en la intensidad de la fluorescencia entre las células apoptóticas y no apoptóticas teñidas con nuestros conjugados de anexina V fluorescente, medida por citometría de flujo, suele ser de aproximadamente 100 veces.Los conjugados de anexina V Ready Flow se proporcionan como tinciones de células apoptóticas listas para su uso y directas a la muestra. Simplemente añada una gota del frasco cuentagotas directamente a 1 x 106 células en un medio de cultivo celular de 5 mM de Ca2+ o en un tampón de unión de anexina (n.º de nº. V13246 o BMS500BB), incube y analice. El protocolo tradicional de tinción de anexina puede utilizarse como método alternativo sustituyendo la adición de 5 μl de conjugado de anexina por la adición de 1 gota del frasco cuentagotas Ready Flow.
El conjugado de anexina V Alexa Fluor 488 es excitable a 495 nm con un pico de emisión a 519 nm.
El conjugado de anexina V Alexa Fluor 647 es excitable a 650 nm con un pico de emisión a 665 nm.
El conjugado de anexina V APC es excitable a 650 nm con un pico de emisión a 660 nm.
El conjugado de anexina V Pacific Blue es excitable a 410 nm con un pico de emisión a 455 nm.
La tinción de anexina V para detectar células apoptóticas solo se puede realizar en células y tejidos vivos. Si las muestras se van a fijar después de la tinción, se requieren condiciones específicas para lograr la retención transitoria de la señal. Estas incluyen el uso de un método de fijación a base de aldehídos sin alcohol, el uso de tampones que contengan Ca2+ y evitar los tensioactivos/detergentes. Para su comodidad, también ofrecemos un tampón concentrado de unión a anexina que facilita la unión de la anexina V a la fosfatidilserina en ensayos de apoptosis.
Especificaciones
Conjugado Anexina V APC Ready Flow | |
Conjugado Ready Flow | |
Rojo | |
Rojo | |
APC (Aloficocianina) |
Dos frascos cuentagotas, almacenar a temperatura ambiente. | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
650/660 | |
Temperatura ambiente | |
Citómetro de flujo |