Learn More
Annexin V Antibody (S08-3A4), Novus Biologicals™
Código de producto. 18634125 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18634125 100 μg 100 microlitros
18609974 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18634125
Marca: Novus Biologicals NBP319543100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
Annexin V Monoclonal antibody specifically detects Annexin V in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Annexin V
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon S08-3A4
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen Anchorin CII, annexin A5, Annexin V, annexin-5, ANX5, Calphobindin I, Endonexin II, ENX2CBP-I, Lipocortin V, PAP-I, Placental anticoagulant protein 4, Placental anticoagulant protein I, PP4, Thromboplastin inhibitor, VAC-alpha, Vascular anticoagulant-alpha
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human Annexin V (Uniprot # P08758)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Apoptosis Detections
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 308
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG