missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Annexin A8/ANXA8 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18111032 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18111032 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18111032

Marca: Novus Biologicals NBP215411

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Annexin A8/ANXA8 Polyclonal specifically detects Annexin A8/ANXA8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Annexin A8/ANXA8
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Formulación 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
N.º de referencia del gen P13928
Alias de gen annexin A8, Annexin VIII, Annexin-8, ANX8, FLJ53095, VAC-beta, Vascular anticoagulant-beta
Símbolos de los genes ANXA8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Annexin A8. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 37 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 653145
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.