Learn More
Annexin A1 Antibody (ANXA1/3869R), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18562502 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18562502 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18562502
Marca: Novus Biologicals NBP308709AF594
Rabbit Monoclonal Antibody
Annexin A1 Monoclonal antibody specifically detects Annexin A1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Annexin A1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon ANXA1/3869R
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen annexin A1, Annexin I, annexin I (lipocortin I), Annexin-1, ANX1, Calpactin II, calpactin-2, Chromobindin-9, Lipocortin I, LPC1annexin-1, p35, Phospholipase A2 inhibitory protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human Annexin A1 protein (Uniprot: P04083)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 301
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG