Learn More
ANKZF1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | ANKZF1 |
|---|---|
| Concentración | 0.51 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16819994
|
Proteintech
20447-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16809994
|
Proteintech
20447-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ZFR is critical for Staufen 2 isoform specific nucleocytoplasmic shuttling in neurons.Especificaciones
| ANKZF1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q9H8Y5 | |
| 55139 | |
| ANKZF1 Fusion Protein Ag14285 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ANKZF1 |
| 0.51 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| ANKZF1, Zinc finger protein 744, ZNF744 | |
| ANKZF1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |