Descripción
ZFR is critical for Staufen 2 isoform specific nucleocytoplasmic shuttling in neurons.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ANKZF1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.51 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | ANKZF1 |
| N.º de referencia del gen | Q9H8Y5 |
| Alias de gen | ANKZF1, Zinc finger protein 744, ZNF744 |
| Símbolos de los genes | ANKZF1 |
| Mostrar más |