Learn More
Ankyrin Repeat Domain 33B Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18627742 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18627742 100 μg 100 microlitros
18614674 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18627742
Marca: Novus Biologicals NBP298013100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Ankyrin Repeat Domain 33B Polyclonal antibody specifically detects Ankyrin Repeat Domain 33B in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Ankyrin Repeat Domain 33B
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen ANKRD33B, Ankyrin Repeat Domain-Containing Protein 33B, Ankyrin Repeat Domain-Containing Protein LOC651746
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Ankyrin Repeat Domain 33B fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 651746
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG