missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANKS6 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200059138 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18619746 100 μg 100 microlitros
18684169 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18619746

Marca: Novus Biologicals NBP306064100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ANKS6 Polyclonal antibody specifically detects ANKS6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ANKS6
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Formulación PBS, pH7.0
Alias de gen ANKRD14, ankyrin repeat and SAM domain-containing protein 6, ankyrin repeat and sterile alpha motif domain containing 6, ankyrin repeat domain 14, Ankyrin repeat domain-containing protein 14, DKFZp686D24121, DKFZp781I0117, FLJ36928, MGC70366, SAM domain-containing protein 6, SamCystin, SAMD6, sterile alpha motif domain containing 6, Sterile alpha motif domain-containing protein 6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ANKS6 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Autophagy, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, DNA Repair, HIF Target Genes, Hypoxia, Transcription Factors and Regulators, Vision, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 203286
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.