missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANKRD27 Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 30036975 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30036975 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30036975 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP150029F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ANKRD27 Polyclonal antibody specifically detects ANKRD27 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ANKRD27
Aplicaciones Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Dilución Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
Formulación PBS
Alias de gen ankyrin repeat domain 27 (VPS9 domain), ankyrin repeat domain-containing protein 27, DKFZp434L0718, FLJ00040, VARP, Vps9 domain and ankyrin-repeat-containing protein, VPS9 domain-containing protein, VPS9-ankyrin-repeat protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen for this product maps to a region between residue 225 and 275 of human Vps9 Domain and Ankyrin-Repeat-Containing Protein using the numbering given in entry NP_115515.2 (GeneID 84079).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84079
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.