missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANKRD20A1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18510791 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18510791 0.05 mg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18510791

Marca: Novus Biologicals H00084210B02P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Polyclonal Antibody

ANKRD20A1 Polyclonal antibody specifically detects ANKRD20A1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ANKRD20A1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen CAL38009.1
Alias de gen ANKRD20A, ankyrin repeat domain 20 family, member A1, ankyrin repeat domain 20A, ankyrin repeat domain-containing protein 20A1, DKFZp434A171
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ANKRD20A1 (CAL38009.1, 1 a.a. - 823 a.a.) full-length human protein. MKLFGFGSRRGQTAQGSIDHVYTGSGYRIRDSELQKIHRAAVKGDAAEVERCLARRSGDLDALDKQHRTALHLACASGHVQVVTLLVNRKCQIDVCDKENRTPLIQAVHCQEEACAVILLEHGANPNFKDIYGNTALHYAVYSESTSLAEKLLSHGAHIEALDKDNNTPLLFAIICKKEKMVEFLLKKKASSHAVDRLRRSALMLAVYYDSPGIVNILLKQNIDVFAQDMCGRDAEDYAISHHLTKIQQQILEHKKKILKKEKSDVGSSDESAVSIFHELRVDSLPASDDKDLNVATKQCVPEKVSEPLPGSSHEKGNRIVNGQGEGPPAKHPSLKPSTEVEDPAVKGAVQRKNVQTLRAEQALPVASEEEQERHERSEKKQPQVKEGNNTNKSEKIQLSENICDSTSSAAAGRLTQQRKIGKTYPQQFPKKLKEEHDRCTLKQENEEKTNVNMLYKKNREELERKEKQYKKEVEAKQLEPTVQSLEMKSKTARNTPNRDFHNHEEMKGLMDENCILKADIAILRQEICTMKNDNLEKENKYLKDIKIVKETNAALEKYIKLNEEMITETAFRYQQELNDLKAENTRLNAELLKEKESKKRLEADIESYQSRLAAAISKHSESVKTERNLKLALERTRDVSVQVEMSSAISKVKAENEFLTEQLSETQIKFNALKDKFCKTRDSLRKKSLALETVQNDLSQTQQQTQEMKEMYQNAEAKVNNSTGKWNCVEERICHLQRENAWLVQQLDDVHQKEDHKEIVTNIQRGFIESEKKDLVLEEKSKKLMNECDHLKESLFQYEREKTGGVVSIKEDKYFQTSRKTI
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84210
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.