missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
ANKRD17 Polyclonal antibody specifically detects ANKRD17 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | Polyclonal |
| Dilución | Western Blot |
| Alias de gen | ankyrin repeat domain 17, ankyrin repeat domain-containing protein 17, Gene trap ankyrin repeat protein, GTARSerologically defined breast cancer antigen NY-BR-16, KIAA0697FLJ22206, NY-BR-16 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Estado normativo | RUO |
| ID de gen (Entrez) | 26057 |
| Especies diana | Human |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C in the dark. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?