Learn More
ANKRD12 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200037865 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18451021 25 μL 25 microlitros
18073457 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18451021
Marca: Novus Biologicals NBP19399025ul
Rabbit Polyclonal Antibody
ANKRD12 Polyclonal specifically detects ANKRD12 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ANKRD12
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q6UB98
Alias de gen ANCO1, ANCO2, ANCO-2, ankyrin repeat domain 12, ankyrin repeat domain-containing protein 12, Ankyrin repeat-containing cofactor 2, FLJ20053, GAC-1, GAC-1 protein, KIAA0874Nbla00144
Símbolos de los genes ANKRD12
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:MIDDRHILRKEQRKENEPEAEKTHLFAKQEKAFYPKSFKSKKQKPSRVLYSSTESSDEEALQNKKISTSCSVIPETSNSDMQTKKEYVVSGEHKQKGKVKRKLK
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23253
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only