Learn More
ANKRD1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30230684 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30230684 20 μL 20 microlitros
30227010 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30230684
Marca: Novus Biologicals NBP33332920ul
Rabbit Monoclonal Antibody
ANKRD1 Monoclonal antibody specifically detects ANKRD1 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ANKRD1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen ALRP, ankyrin repeat domain 1 (cardiac muscle), ankyrin repeat domain-containing protein 1, bA320F15.2, C193, C-193, Cardiac ankyrin repeat protein, CARPCytokine-inducible nuclear protein, CVARP, Cytokine-inducible gene C-193 protein, HA1A2, liver ankyrin repeat domain 1, MCARP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-130 of human ANKRD1 (NP_055206.2).,, Sequence:, MMVLKVEELVTGKKNGNGEAGEFLPEDFRDGEYEAAVTLEKQEDLKTLLAHPVTLGEQQWKSEKQREAELKKKKLEQRSKLENLEDLEIIIQLKKRKKYRKTKVPVVKEPEPEIITEPVDVPTFLKAALE
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27063
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG