missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANKRA2 Antibody (OTI8A9), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18151575 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18151575 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18151575 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272105C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ANKRA2 Monoclonal specifically detects ANKRA2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ANKRA2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8A9
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ANKRARFXANK-like protein 2, ankyrin repeat family A protein 2, ankyrin repeat, family A (RFXANK-like), 2
Símbolos de los genes ANKRA2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human ANKRA2 (NP_075526) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57763.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.