Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 NPC
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
1 L
Envase:
Frascos Airless
Frascos de bomba
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Descripción
- No contiene sustancias alergénicas, aromatizante ni colorantes
- Amplio espectro antimicrobiano
- Tratamiento higiénico en 30 segundos
- Para el tratamiento higiénico y la desinfección quirúrgica
- Activo contra bacterias, micobacterias, levaduras, mohos, virus
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Gel esterilizador/desinfectante de manos |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 13727, EN 13727, EN 14348, EN 13624, EN 14476, EN 14476, EN 1500, EN 12791 |
| Composición | Etanol en presencia de espesantes, hidratantes y emolientes, y agua. |
| Para utilizar con (aplicación) | Tratamiento higiénico y desinfección quirúrgica de las manos |
| Envase | Frascos de bomba |
| Cantidad | Para 12 frascos |
| Volumen (métrico) | 1 L |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- ANIOSGEL 85 NPC
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
- MIXTURE LIST-Contém: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL