Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 800 Sanitizer
Laboratoires Anios™ Aniosgel 800 Sanitizer is suitable for hygienic treatment and surgical disinfection of hands by rubbing.
54.70€ - 203.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Gel desinfectante |
---|---|
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 13727, EN 13727, EN14348, EN 13624, EN 14476 |
Composición | Etanol en presencia de espesantes, hidratantes y emolientes, y agua. |
Para utilizar con (aplicación) | Tratamiento higiénico y desinfección quirúrgica de las manos pro fricción. |
Código de producto | Marca | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15551823
|
Laboratoires Anios™
2550762GP |
Frascos con bomba de husillo |
54.70€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15561823
|
Laboratoires Anios™
2550763GP |
Frasco con bomba de husillo |
203.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- High level of observance
- Tested under dermatological control
- Adapted to sensitive skin
- Preserves skin hydration
- Broad antimicrobial spectrum from 30 sec.
- Conforms to latest European standards
- Active against bacteria, mycobacteria, yeasts, molds, viruses
Especificaciones
Gel desinfectante | |
EN 13727, EN 13727, EN14348, EN 13624, EN 14476 | |
Etanol en presencia de espesantes, hidratantes y emolientes, y agua. | |
Tratamiento higiénico y desinfección quirúrgica de las manos pro fricción. |