Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosafe Savon Doux HF
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Descripción
- Probado dermatológicamente
- Enriquecido con crema hidratante
- Conservación del producto demostrada según NF EN ISO 11930
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Jabón suave |
| Certificaciones/conformidad | NF EN ISO 11930 |
| Composición | Agua, lauroanfodiacetato de disodio, lauril sulfato de sodio, hexilenglicol, glicerina, linoleamida DEA, ricinoleamido easulfosuccinato de disodio, alcohol bencílico, benzoato de sodio, palmato de glicerilo hidrogenado PEG-200 y cocoato de glicerilo PEG-7, aromatizante, ácido láctico. |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza corporal general en entornos hospitalarios |
| Envase | Frascos con bomba de husillo |
| Cantidad | Para 12 frascos |
| Volumen (métrico) | 500 mL |