Learn More
Concentrado de eluyente de aniones, cromatografía de par de iones, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Especificaciones
Envase | Frasco de plástico de HDPE |
Cantidad | 100 mL |
Color | Incolora |
Número MDL | 282123 |
Forma física | Líquido |