Learn More
Aniline, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
296.00€
CAS | 62-53-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H7N |
Peso molecular (g/mol) | 93.13 |
Número MDL | MFCD00007629 |
Clave InChI | PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam |
PubChem CID | 6115 |
ChEBI | CHEBI:17296 |
Nombre IUPAC | anilina |
SMILES | NC1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15548534
|
Avantor J.T.Baker
9110-01 |
500 mL | Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha |
296.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
62-53-3 | |
93.13 | |
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N | |
6115 | |
anilina |
C6H7N | |
MFCD00007629 | |
benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam | |
CHEBI:17296 | |
NC1=CC=CC=C1 |
Especificaciones
Aniline | |
70.00°C | |
MFCD00007629 | |
benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam | |
NC1=CC=CC=C1 | |
93.13 | |
CHEBI:17296 | |
Reactivo BAKER ANALYZED™ |
62-53-3 | |
C6H7N | |
1L = 1.02kg | |
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N | |
anilina | |
6115 | |
93.13 |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.