Learn More
Angiotensin II Antibody (KAA8), Alexa Fluor™ 488 - Chimeric, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Angiotensin II Monoclonal antibody specifically detects Angiotensin II in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Angiotensin II |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | KAA8 |
| Conjugado | Alexa Fluor 488 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | AGT, alpha-1 antiproteinase, antitrypsin, angiotensin I, ANHU, pre-angiotensinogen, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, Serpin A8 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Angiotensin II |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |