missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18618034 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18618034 50 μg 50 microlitros
18096126 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18618034

Marca: Novus Biologicals NBP29826750ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 Polyclonal antibody specifically detects Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry 1:1000-1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen angiopoietin-like 4, Angiopoietin-like protein 4, ARP4fasting-induced adipose factor, FIAFhepatic angiopoietin-related protein, Hepatic fibrinogen/angiopoietin-related protein, HFARPANGPTL2, NL2, peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) gamma inducedangiopoietin-related protein, PGARangiopoietin-related protein 4, pp1158, PPARG angiopoietin related protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 (Uniprot#: Q9Z1P8; Lys167-Ser410)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51129
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.