Learn More
Angiopoietin-2 Antibody (5A9), Novus Biologicals™
Código de producto. 30043654 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
30043654 50 μL 50 microlitros
30043102 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30043654
Marca: Novus Biologicals NBP32650850ul
Human Monoclonal Antibody
Angiopoietin-2 Monoclonal antibody specifically detects Angiopoietin-2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Angiopoietin-2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 5A9
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA
Formulación 50% Glycerol, 0.01M PBS, PH 7.4
Alias de gen AGPT2, ANG2, ANG-2, angiopoietin 2, angiopoietin-2, angiopoietin-2a, angiopoietin-2B, angiopoitin 2, Tie2-ligand
Especie del huésped Human
Inmunógeno Recombinant Human Angiopoietin-2 protein [UniProt O15123]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 285
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1