Description
Angiopoietin-2 Monoclonal antibody specifically detects Angiopoietin-2 in Human samples. It is validated for ELISA
Specifications
Specifications
| Antígeno | Angiopoietin-2 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 5A9 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA |
| Formulación | 50% Glycerol, 0.01M PBS, PH 7.4 |
| Alias de gen | AGPT2, ANG2, ANG-2, angiopoietin 2, angiopoietin-2, angiopoietin-2a, angiopoietin-2B, angiopoitin 2, Tie2-ligand |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | Recombinant Human Angiopoietin-2 protein [UniProt O15123] |
| Show More |