Learn More
Androgen Receptor V7 Antibody (DHTR.V7/9394R), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18592059 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18592059 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18592059
Marca: Novus Biologicals NBP324295AF594
Rabbit Monoclonal Antibody
Androgen Receptor V7 Monoclonal antibody specifically detects Androgen Receptor V7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Androgen Receptor V7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon DHTR.V7/9394R
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AIS, androgen receptor, AR8, DHTR, dihydrotestosterone receptor, HUMARA, HYSP1, KD, NR3C4, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 4, SBMA, SMAX1, TFM
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa600-920) of human Androgen Receptor-protein (Androgen Receptor-V7 specific) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cellular Markers, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 367
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ