missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Androgen Receptor V7 Antibody (DHTR.V7/9394R), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18671500 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 405
Código de producto.
18671500 0.1 mL, Alexa Fluor 405
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18671500

Marca: Novus Biologicals NBP324295AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Androgen Receptor V7 Monoclonal antibody specifically detects Androgen Receptor V7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Androgen Receptor V7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon DHTR.V7/9394R
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AIS, androgen receptor, AR8, DHTR, dihydrotestosterone receptor, HUMARA, HYSP1, KD, NR3C4, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 4, SBMA, SMAX1, TFM
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa600-920) of human Androgen Receptor-protein (Androgen Receptor-V7 specific) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cellular Markers, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 367
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.