Learn More
Androgen R/NR3C4 Antibody (DHTR/4929R), DyLight 680, Novus Biologicals™
Código de producto. 18631870 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18631870 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18631870
Marca: Novus Biologicals NBP324318FR
Rabbit Monoclonal Antibody
Androgen R/NR3C4 Monoclonal antibody specifically detects Androgen R/NR3C4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Androgen R/NR3C4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon DHTR/4929R
Conjugado DyLight 680
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen AIS, androgen receptor, DHTRTFM, Dihydrotestosterone receptorHYSP1, HUMARA, NR3C4KD, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 4, SMAX1SBMA, spinal and bulbar muscular atrophy
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human Androgen R/NR3C4 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cellular Markers, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 367
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ