missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Androgen R/NR3C4 Antibody (DHTR/4929R), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30146455 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30146455 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30146455

Marca: Novus Biologicals NBP324318CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Androgen R/NR3C4 Monoclonal antibody specifically detects Androgen R/NR3C4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Androgen R/NR3C4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon DHTR/4929R
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen AIS, androgen receptor, DHTRTFM, Dihydrotestosterone receptorHYSP1, HUMARA, NR3C4KD, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 4, SMAX1SBMA, spinal and bulbar muscular atrophy
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human Androgen R/NR3C4 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cellular Markers, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 367
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.