missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Androgen R/NR3C4 Antibody (CL9255) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 30293307 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30293307 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30293307

Marca: Novus Biologicals NBP344204

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Androgen R/NR3C4 Monoclonal antibody specifically detects Androgen R/NR3C4 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Androgen R/NR3C4
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon CL9255
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Formulación Lyophilized in 5% Trehalose.
Alias de gen AIS, androgen receptor, DHTRTFM, Dihydrotestosterone receptorHYSP1, HUMARA, NR3C4KD, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 4, SMAX1SBMA, spinal and bulbar muscular atrophy
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was generated using a synthetic peptide of P10275, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cellular Markers, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 367
Reconstitución Centrifuge the vial of lyophilized antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Reconstitute by adding sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C short term. Aliquot and store at -20⪚C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.