Learn More
AMSH/STAMBP Antibody (S07-6D1), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200071411 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18644943 100 μg 100 microlitros
18688223 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18644943
Marca: Novus Biologicals NBP319832100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
AMSH/STAMBP Monoclonal antibody specifically detects AMSH/STAMBP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno AMSH/STAMBP
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S07-6D1
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen AMSHAssociated molecule with the SH3 domain of STAM, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.-, Endosome-associated ubiquitin isopeptidase, MGC126516, MGC126518, STAM binding protein, STAM-binding protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human AMSH/STAMBP (Uniprot # O95630)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10617
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG