missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AMSH/STAMBP Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30231208 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30231208 100 μL 100 microlitros
30227153 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30231208 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP333217100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

AMSH/STAMBP Monoclonal antibody specifically detects AMSH/STAMBP in Human,Monkey samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AMSH/STAMBP
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen AMSHAssociated molecule with the SH3 domain of STAM, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.-, Endosome-associated ubiquitin isopeptidase, MGC126516, MGC126518, STAM binding protein, STAM-binding protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human AMSH/STAMBP (O95630).,, Sequence:, FPKAEELKAELLKRYTKEYTEYNEEKKKEAEELARNMAIQQELEKEKQRVAQQKQQQLEQEQFHAFEEMIRNQELEKERLKIVQEFGKVDPGLGGPLVPDL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10617
Especies diana Human, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.