Description
- Las puntas AmpliPur Expert están diseñadas para adaptarse a varias marcas de pipetas para una máxima comodidad en la mesa de trabajo.
- Equipadas con un filtro, también ayudan a evitar la contaminación cruzada.
- Ideal para biología molecular.
- Estas puntas contribuyen significativamente al rendimiento de las pruebas moleculares al garantizar la integridad de las muestras durante el proceso de pipeteo.
- Fabricadas según el estándar de calidad Gilson certificado, las puntas AmpliPur Expert cumplen los requisitos de la norma ISO 8655 y están certificadas sin ARNasa ni ADNasa, conservando la integridad de la muestra.
Specifications
Specifications
| Volumen (métrico) | 100 μl a 1000 μl |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Color de gradilla | Azul |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 3,4 in |
| Longitud (métrico) | 88 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 8655 |
| Declaraciones de limpieza | Sí |
| Show More |