Learn More
Gilson™ Puntas AmpliPur™ Expert
Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 μl a 10 μl
100 μl a 1000 μl
10 μl a 200 μl
10 μl a 20 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
Descripción
- Las puntas AmpliPur Expert están diseñadas para adaptarse a varias marcas de pipetas para una máxima comodidad en la mesa de trabajo.
- Equipadas con un filtro, también ayudan a evitar la contaminación cruzada.
- Ideal para biología molecular.
- Estas puntas contribuyen significativamente al rendimiento de las pruebas moleculares al garantizar la integridad de las muestras durante el proceso de pipeteo.
- Fabricadas según el estándar de calidad Gilson certificado, las puntas AmpliPur Expert cumplen los requisitos de la norma ISO 8655 y están certificadas sin ARNasa ni ADNasa, conservando la integridad de la muestra.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 10 μl a 200 μl |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Color de gradilla | Amarillo |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 2,3 in |
| Longitud (métrico) | 59,3 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 8655 |
| Declaraciones de limpieza | Sí |
| Mostrar más |