Learn More
AMPK alpha 2 Antibody (5B4G1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
203.00€ - 552.00€
Especificaciones
Antígeno AMPK alpha 2
Clon 5B4G1
Concentración 1 mg/mL
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18230452
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-61853
0.1 mL
552.00€
0.10 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18620798
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-61853-0.025ml
0.025 mL
203.00€
0.03 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
AMPK alpha 2 Monoclonal specifically detects AMPK alpha 2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
AMPK alpha 2
1 mg/mL
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
5563
Purified recombinant fragment of human PRKAA2 (AA: 453-552) expressed in E. Coli.
Primary
62.3 kDa
5B4G1
Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
Monoclonal
Purified
Autophagy, Cancer, Hypoxia, MAP Kinase Signaling, mTOR Pathway, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Translation Control
PRKAA2
IgG1
Protein G purified