missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AMPK alpha 2 Antibody (5B4G1) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18230452 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18230452 0.1 mL 0.10 ml
18620798 0.025 mL 0.03 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18230452 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP261853

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

AMPK alpha 2 Monoclonal specifically detects AMPK alpha 2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AMPK alpha 2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 5B4G1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen 5′-AMP-activated protein kinase catalytic subunit alpha-2, AMPK subunit alpha-2, AMPK2, AMPK5′-AMP-activated protein kinase, catalytic alpha-2 chain, AMPK-alpha-2 chain, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, PRKAA, protein kinase, AMP-activated, alpha 2 catalytic subunit
Símbolos de los genes PRKAA2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human PRKAA2 (AA: 453-552) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 62.3 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Autophagy, Cancer, Hypoxia, MAP Kinase Signaling, mTOR Pathway, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Translation Control
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5563
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.