missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AMPK alpha 1 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18014326 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18014326 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18014326

Marca: Novus Biologicals NB100239UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

AMPK alpha 1 Polyclonal specifically detects AMPK alpha 1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AMPK alpha 1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen AMP -activate kinase alpha 1 subunit, AMP-activated protein kinase, catalytic, alpha-1,5'-AMP-activated protein kinase catalytic subunit alpha-1, AMPK, AMPK alpha 1,5'-AMP-activated protein kinase, catalytic alpha-1 chain, AMPK subunit alpha-1, AMPK1, AMPKa1, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, MGC33776, MGC57364, protein kinase, AMP-activated, alpha 1 catalytic subunit
Símbolos de los genes PRKAA1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 350 and 400 of human 5'-AMP-activated Protein Kinase, catalytic Alpha-1 chain using the numbering given in entry BAA36547.1
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Autophagy, Cancer, Hypoxia, MAP Kinase Signaling, mTOR Pathway, Phospho Specific, Signal Transduction, Translation Control
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5562
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.