Learn More
Sulfamato de amonio, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium sulfamate |
Punto de fusión | 132.0°C to 134.0°C |
Nombre de nota | 98+% |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | H2NSO3NH4 |
Índice Merck | 15, 551 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.12 |
Porcentaje de pureza | ≥98.0% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium sulfamate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.