Learn More
Molibdeno de amonio (di), Mo 56,5 %, Thermo Scientific Chemicals
27.80€ - 239.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 27546-07-2 |
---|---|
Fórmula molecular | H2MoO4 |
Peso molecular (g/mol) | 161.96 |
Número MDL | MFCD00010882 |
Clave InChI | VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | Ammonium dimolybdate |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11316628
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012215.18 |
50 g |
27.80€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11336628
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012215.30 |
250 g |
77.80€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11326628
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012215.A1 |
1 kg |
239.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Ammonium molybdate (di) is used as pigments, agricultural fertilizer, color lakes and fabric fire retardant agent. It is also used as a raw material for the production of molybdenum wire, ceramic glazes and other molybdenum compounds. Further, it is used in photography, ceramics and paints. It is also used reagent for analysis as well as in the determination of phosphorus in analytical chemistry. In addition, it is used as a catalyst in the petrochemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
27546-07-2 | |
161.96 | |
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L |
H2MoO4 | |
MFCD00010882 | |
Ammonium dimolybdate |
Especificaciones
Ammonium molybdate (di) | |
Polvo | |
MFCD00010882 | |
Soluble in water. | |
161.96 | |
Mo 56.5% |
27546-07-2 | |
H2MoO4 | |
Ammonium dimolybdate | |
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L | |
339.95 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 248-517-2
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only