Learn More
Hidróxido amónico, para análisis, solución al 20 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10278993 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10278993 25 L Bidón de metal 25 litros
10300864 1 L Frasco de vidrio 1 LT
11300846 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
3 options
Código de producto. 10278993
Marca: Thermo Scientific Acros 390070250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1336-21-6 , 7732-18-5
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium hydroxide
Color Marrón-verde a marrón-morado
Fórmula lineal NH4OH
Densidad 0.9200g/mL
Índice Merck 15, 491
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Cantidad 25 L
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
Formula Weight (peso de la fórmula) 35.05
Porcentaje de pureza ≥20% (Acidimetry)
Grado Analítica
Envase Bidón de metal
Gravedad específica 0.92
Forma física Solución