Learn More
Hidróxido de amonio, 25 % NH3, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4408653
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
11399119 250 mL 250 ml
11366329 1000 mL 1000 ml
2 options
Código de producto. 11399119
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 087903.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35.05 g/mol
Ammonium hydroxide is widely utilized as a leavening agent or acidity regulator in food production. It serves as a precursor to some alkyl amines and is also used in the tobacco industry for flavor enhancement and as a processing aid. During furniture making, it combines with tannic acid and is used to darken or stain wood by making it iron salts. In chemical laboratories, it used for qualitative inorganic analysis, as a complexant and as a base. It is used to clean gold, silver and platinum jewelry. It is an active component of Tollens' reagent (consisting of a solution of silver nitrate and ammonia) and is used to determine the presence of aldehyde or alpha-hydroxy ketone functional groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium hydroxide
Color Incolora
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (metals basis)
Densidad 0.91 g/cm3 at 20°C
Información de solubilidad Miscible with water.
Cantidad 250 mL
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
Formula Weight (peso de la fórmula) 35.05
Olor Ammonia-like
Presión de vapor 362mm Hg at 20°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium hydroxide, 25% NH3
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH044-Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ammonium hydroxide