Learn More
Fluoruro de amonio, +98 %, para análisis, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Acros 393192500
Detalles adicionales : CAS : 12125-01-8 Peso : 0.30000kg Transport : UN number : 2505 Chem class : 6.1 Pack group : III
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Ammonium fluoride | |
Incoloro a amarillo o blanco a amarillo | |
98+% | |
NH4F | |
15, 519 | |
37.04 | |
Líquido o sólido | |
Análisis | |
0.1 % max. | |
0.005% max. (in water) | |
Frasco de plástico | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol | |
0.01 % max. | |
0.82 |
12125-01-8 | |
250g | |
H4FN | |
MFCD00011423 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol | |
37.04 | |
98+% | |
5ppm max. | |
0.005 % max. | |
0.0005 % max. | |
1.0 % max. | |
0.005 % max. | |
0.001 % max. |
RUO - Para uso exclusivo en investigación