Learn More
Carbonato de amonio, certificado AR de análisis, polvo, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 58°C |
Color | Blanco |
pH | 9.4 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 96.09g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Presión de vapor | 69 hPa at 20°C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium carbonate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.