Learn More
Solución de amoníaco, 35 %, para uso electrónico, d=0,88, Fisher Chemical
Código de producto. 10376883 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
5 L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
5 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10376883 5 L Frasco de plástico HDPE 5 LT
10090020 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
2 options
Código de producto. 10376883
Marca: Fisher Chemical A/3222/21
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 1336-21-6
Especificaciones
pH 12
Color Incolora
Fórmula molecular H5NO
Número MDL 11418
Cantidad 5 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 35.05g/mol
Envase Frasco de plástico HDPE
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonia solution 35%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.